2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1746-25G
PC1746-5G
PC1746-1G
PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA
5960
CZK
APOSPC1746-25G
APOSPC1746-5G
APOSPC1746-1G
APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anisaldehyde 99%
2-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec:
C₈H₇FO₂ Bod varu: 114 °C/15mmHg Bod tání: 47…51 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03411962 CAS číslo: 103438-88-6 |