Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 622 CZK
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃FN₂O₂
Bod tání: 98…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01632196
CAS číslo: 50594-78-0