Tisk…
5-(Trifluoromethyl)oxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1742-100MG
APOSPC1742-100MGEA 2900 CZK
APOSPC1742-100MG
5-(Trifluoromethyl)oxindole 98%
5-(Trifluoromethyl)oxindole
Vzorec: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179602
CAS číslo: 71293-62-4