Tisk…
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 622 CZK
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluoromethyl)oxindole 97%
6-(Trifluoromethyl)oxindole
Vzorec: C₉H₆F₃NO
Bod tání: 184…188 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075220
CAS číslo: 1735-89-3