Tisk…
4,5-Difluorooxindole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4,5-Difluoroindolin-2-one
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 10120 CZK
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluorooxindole 97%
4,5-Difluorooxindole
Vzorec: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13
Bod tání: 194…198 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04112481
CAS číslo: 850429-64-0