Tisk…
7-Fluorooxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 CZK
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindole 98%
7-Fluorooxindole
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 192…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179608
CAS číslo: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4