Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC1737-100G
PC1737-25G
PC1737-1G
PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA
0
CZK
APOSPC1737-100G
APOSPC1737-25G
APOSPC1737-1G
APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Vzorec:
C₁₀HF₁₉O₅ MW: 562,09 g/mol Bod varu: 75 °C/0,8mmHg Hustota: 1,8 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03094135 CAS číslo: 330562-41-9 UN: 3265 ADR: 8,III |