Tisk…
5-Fluorooxindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 622 CZK
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooxindole 98%
5-Fluorooxindole
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 142…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179598
CAS číslo: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4