Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1733-10G
PC1733-25G
PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA
7480
CZK
APOSPC1733-10G
APOSPC1733-25G
APOSPC1733-5G
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₈H₉BF₃KS MW: 244.12 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115771 CAS číslo: 850623-75-5 |