Tisk…
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1729-1G PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA 2700 CZK
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₉BF₃KO
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115764
CAS číslo: 850623-69-7