Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1727-1G
PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA
8100
CZK
APOSPC1727-1G
APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₇H₆BF₃KNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115765 CAS číslo: 850623-70-0 |