Tisk…
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium (3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (3,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1726-5G
APOSPC1726-5GEA 2570 CZK
APOSPC1726-5G
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252,9 g/mol
Bod tání: 178…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115763
CAS číslo: 850623-68-6