Tisk…
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1724-1G PC1724-5G
APOSPC1724-1GEA 0 CZK
APOSPC1724-1G APOSPC1724-5G
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(3,5-difluorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₃BF₅K
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659939
CAS číslo: 267006-26-8