Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1723-100G
PC1723-25G
PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA
42320
CZK
APOSPC1723-100G
APOSPC1723-25G
APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₇H₇BF₃KO Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115769 CAS číslo: 850623-74-4 |