Tisk…
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(2-formylphenyl)borate, Potassium 2-formylphenyltrifluoroborate
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 1920 CZK
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
MW: 212.02 g/mol
Bod tání: 220…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093979
CAS číslo: 192863-39-1