Tisk…
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 4340 CZK
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₄H₁₃BF₃KO
Bod tání: 196…200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115740
CAS číslo: 850623-43-7