Tisk…
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4-Dibromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobutane
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 1750 CZK
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane 97%
2-Chloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutane
Vzorec: C₄H₄Br₂ClF₃
Bod varu: 70…75 °C/26mmHg
Hustota: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017985
CAS číslo: 378-13-2