Tisk…

1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 992 CZK
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzene
Vzorec: C₆H₂Br₂ClF
Bod tání: 84…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061122
CAS číslo: 179897-90-6

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR