Tisk…
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1717-100G PC1717-25G PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA 17760 CZK
APOSPC1717-100G APOSPC1717-25G APOSPC1717-5G
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline 97%
3-Chloro-2,6-dibromo-4-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₃Br₂ClFN
Bod tání: 97…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042199
CAS číslo: 175135-09-8