Tisk…
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 15970 CZK
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Bod tání: 40…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042198
CAS číslo: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III