Tisk…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 3190 CZK
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Bod varu: 210…212 °C
Bod tání: 36…42 °C
Hustota: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019742
CAS číslo: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III