Tisk…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 5430 CZK
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Bod varu: 192…193 °C
Hustota: 1.389 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084939
CAS číslo: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1 III