Tisk…
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1711-10G PC1711-1G PC1711-5G
APOSPC1711-10GEA 19870 CZK
APOSPC1711-10G APOSPC1711-1G APOSPC1711-5G
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate 95%
Potassium-2-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₃KO
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115742
CAS číslo: 850623-44-8