Tisk…

4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chlorobenzotrifluoride

PC1710-500G PC1710-25G PC1710-100G PC1710-1KG PC1710-5KG PC1710-10KG
APOSPC1710-500GEA 1780 CZK
APOSPC1710-500G APOSPC1710-25G APOSPC1710-100G APOSPC1710-1KG APOSPC1710-5KG APOSPC1710-10KG
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄ClF₃
MW: 180.56
Bod varu: 136…139 °C
Bod tání: –36 °C
Hustota: 1.353 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000627
CAS číslo: 98-56-6
EINECS: 202-681-1
UN: 2234
ADR: 3 III
Merck Index: 13,02145

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR