Tisk…
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1709-1G PC1709-25G PC1709-5G
APOSPC1709-1GEA 2660 CZK
APOSPC1709-1G APOSPC1709-25G APOSPC1709-5G
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-(methoxycarbonyl)-5-nitrophenyltrifluoroborate
Vzorec: C₈H₆BF₃KNO₄
Bod tání: 280…284 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115749
CAS číslo: 850623-56-2