Tisk…
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 622 CZK
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.1100 g/mol
Bod tání: 107…107.3 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD07368747
CAS číslo: 361-72-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III