Tisk…
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 4340 CZK
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₀H₁₃BF₃K
Bod tání: 290…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115761
CAS číslo: 850623-66-4