Tisk…
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 992 CZK
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₃KNO
MW: 227,03 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115758
CAS číslo: 850623-63-1