Tisk…
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 5590 CZK
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₆Cl₂FNO
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084938
CAS číslo: 96980-64-2