Tisk…
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 1490 CZK
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium(2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252.9
Bod tání: 98…104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115745
CAS číslo: 192863-38-0