3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chlorobenzotrifluoride
PC1700-100G
PC1700-250G
APOSPC1700-100GEA
1160
CZK
APOSPC1700-100G
APOSPC1700-250G
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄ClF₃ Bod varu: 137…138 °C Bod tání: –56 °C Hustota: 1,331 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 36 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000594 CAS číslo: 98-15-7 EINECS: 202-642-9 UN: 2234 ADR: 3,III |