Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Potassium trifluoro(2-(methylthio)phenyl)borate, Potassium(2-Methylsulphonylphenyl)trifluoroboroate
PC1699-100G
PC1699-25G
PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA
22390
CZK
APOSPC1699-100G
APOSPC1699-25G
APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₇H₇BF₃KS Bod tání: 274…276 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115773 CAS číslo: 850623-77-7 |