Tisk…
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 7050 CZK
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Vzorec: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068153
CAS číslo: 175137-33-4