Tisk…
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1697-1G PC1697-25G PC1697-5G
APOSPC1697-1GEA 695 CZK
APOSPC1697-1G APOSPC1697-25G APOSPC1697-5G
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (4-methylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01318171
CAS číslo: 216434-82-1