Tisk…
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC1696-100G PC1696-25G PC1696-5G
APOSPC1696-100GEA 22390 CZK
APOSPC1696-100G APOSPC1696-25G APOSPC1696-5G
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-carboxy-5-nitrophenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₄BF₃KNO₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115772
CAS číslo: 850623-76-6