Tisk…
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G PC1694-25G PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA 2780 CZK
APOSPC1694-10G APOSPC1694-25G APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanisole
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Bod varu: 100 °C/15mmHg
Hustota: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631351
CAS číslo: 104197-14-0