Tisk…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1693-25G PC1693-5G PC1693-100G
APOSPC1693-25GEA 857 CZK
APOSPC1693-25G APOSPC1693-5G APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃ClFNO
Bod tání: 183…185 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115715
CAS číslo: 114776-15-7