Tisk…
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 705 CZK
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid 98%
2,6-Difluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃F₂NO₄
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00119291
CAS číslo: 83141-10-0