2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Chlorobenzotrifluoride
PC1690-100G
PC1690-1KG
PC1690-500G
PC1690-2.5KG
PC1690-5KG
PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA
622
CZK
APOSPC1690-100G
APOSPC1690-1KG
APOSPC1690-500G
APOSPC1690-2.5KG
APOSPC1690-5KG
APOSPC1690-10KG
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene 99%
2-Chloro-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec:
C₇H₄ClF₃ Bod varu: 152 °C Bod tání: –7 °C Hustota: 1,379 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000561 CAS číslo: 88-16-4 UN: 2234 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...