Tisk…
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1688F-100G PC1688F-25G PC1688F-5G
APOSPC1688F-100GEA 5460 CZK
APOSPC1688F-100G APOSPC1688F-25G APOSPC1688F-5G
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2-Chloro-4'-fluoroacetanilide
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015730
CAS číslo: 351-04-2