Tisk…

3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzene, 3-Bromo-2-fluorophenyl methyl ether

PC1688-10G PC1688-1G PC1688-5G
APOSPC1688-10GEA 2070 CZK
APOSPC1688-10G APOSPC1688-1G APOSPC1688-5G
3-Bromo-2-fluoroanisole 98+%
3-Bromo-2-fluoroanisole
Vzorec: C₇H₆BrFO
MW: 205.03
Bod varu: 207 °C
Hustota: 1.531 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 93.4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07780183
CAS číslo: 295376-21-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR