Tisk…
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-hydroxybenzene
PC1687-1G PC1687-25G PC1687-5G
APOSPC1687-1GEA 2200 CZK
APOSPC1687-1G APOSPC1687-25G APOSPC1687-5G
3-Bromo-2-fluorophenol 97%
3-Bromo-2-fluorophenol
Vzorec: C₆H₄BrFO
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09864673
CAS číslo: 156682-53-0