Tisk…
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1686-5G PC1686-1G PC1686-10G
APOSPC1686-5GEA 1780 CZK
APOSPC1686-5G APOSPC1686-1G APOSPC1686-10G
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide 97%
N-(2,4-Difluorophenyl)-2-chloroacetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077473
CAS číslo: 96980-65-3