Tisk…
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic Acid, N-(Boc)-5-fluoroindole-2-boronic acid
PC1682-1G PC1682-5G
APOSPC1682-1GEA 3810 CZK
APOSPC1682-1G APOSPC1682-5G
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid 98%
1-Boc-5-fluoroindole-2-boronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₅BFNO₄
Bod tání: 130…140 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04114581
CAS číslo: 352359-23-0