Tisk…
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1670-25G PC1670-5G
APOSPC1670-25GEA 1820 CZK
APOSPC1670-25G APOSPC1670-5G
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864315
CAS číslo: 883543-26-8
UN: 3265
ADR: 8,III