Tisk…
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
PC1658-10G PC1658-5G PC1658-1G
APOSPC1658-10GEA 6850 CZK
APOSPC1658-10G APOSPC1658-5G APOSPC1658-1G
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde 98%
5-Fluoro-3-methylsalicylaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.1384 g/mol
Bod varu: 70…72 °C/5mmHg
Bod tání: 44…49 °C
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039244
CAS číslo: 704884-74-2