2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1656-1G
APOSPC1656-1GEA
7910
CZK
APOSPC1656-1G
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₈H₈BFO₄ MW: 197,9600 g/mol Bod tání: 210…212 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06659868 CAS číslo: 850568-04-6 |