Tisk…
Calcium tetrafluoroborate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC1648F-100G PC1648F-25G PC1648F-5G
APOSPC1648F-100GEA 14060 CZK
APOSPC1648F-100G APOSPC1648F-25G APOSPC1648F-5G
Calcium tetrafluoroborate 95%
Calcium tetrafluoroborate
Vzorec: Ca(BF₄)₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015972
CAS číslo: 13814-93-2
UN: 3260
ADR: 8,III