Tisk…
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 5290 CZK
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Vzorec: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Bod tání: 236…240 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01114671
CAS číslo: 120153-08-4