2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC1639-100G
PC1639-25G
PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA
6450
CZK
APOSPC1639-100G
APOSPC1639-25G
APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BFO₃ Bod tání: 124…126 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD02179483 CAS číslo: 78495-63-3 |